Merck
72243
Sigma-Aldrich
臭化ニッケル(II) 三水和物
98% (AT)
別名:
二臭化ニッケル水和物, 臭化第一ニッケル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥32,200
1 KG
¥60,600
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥32,200
1 KG
¥60,600
About This Item
化学式:
NiBr2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
272.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98% (AT)
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChI Key
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
  • The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72243-1KG:4548173334486
72243-BULK:
72243-250G:4548173334493
72243-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)