Merck
445568
Sigma-Aldrich
カルシウムメトキシド
97%
別名:
カルシウムジメトキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,800
¥18,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,800
About This Item
化学式:
Ca(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
102.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,800
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
solid
反応適合性
core: calcium
mp
>385 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Ca]OC
InChI
1S/2CH3O.Ca/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI Key
AMJQWGIYCROUQF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
カルシウムメトキシドは、カルシウム触媒として使用できるアルカリ土類金属化合物です。優れた触媒活性と安定性を示す固体塩基触媒です。窒素気流下、焼成炭酸カルシウムとメタノール還流を反応させることにより合成できます。[1][2]
アプリケーション
カルシウムメトキシドは、バイオディーゼルを製造するためのオイルのエステル交換反応の触媒として使用できます。[2][3][4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445568-10G:
445568-50G:
445568-VAR:
445568-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapeseed oil methyl esters preparation using heterogeneous catalysts
Gryglewicz S
Bioresource Technology, 70(3), 249-253 (1999)
Calcium methoxide as a solid base catalyst for the transesterification of soybean oil to biodiesel with methanol
Liu X, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 87(7), 1076-1082 (2008)
Synthesis and kinetics of biodiesel formation via calcium methoxide base catalyzed transesterification reaction in the absence and presence of ultrasound
Deshmane, Vishwanath Ganpat and Adewuyi, Yusuf Gbadebo
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 107(7), 474-482 (2013)
Transesterification of Nannochloropsis oculata microalga's oil to biodiesel using calcium methoxide catalyst
Teo SH, et al.
Energy, 78(7), 63-71 (2014)
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。