Merck
400203
Sigma-Aldrich
リチウムエトキシド
greener alternative
95%
別名:
LiOEt, Lithium ethanolate, Lithium ethylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OLi
CAS番号:
分子量:
52.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
powder and chunks
反応適合性
core: lithium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
リチウムエトキシドは、 リチウムイオン電池を製造するための前駆体として広く使用されている有機金属化合物です。
アプリケーション
リチウムエトキシドは以下で前駆体として使用できます:
  • カソード材料上の、化学的に不活性で、リチウムイオン伝導性があり、電子的に絶縁性のコーティングの作製。このコーティングは、全固体電池における固体電解質とカソード間の望ましくない反応を回避するために役立ちます。
  • リチウムイオン電池の表面安定性とサイクル性能を改善するための、高ニッケル正極の表面におけるアモルファスLi-Zr-Oコーティングの作製。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
400203-5G:
400203-VAR:
400203-25G:
400203-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amorphous Li-Zr-O layer coating on the surface of high-Ni cathode materials for lithium ion batteries
Young Jin Lim, et al.
Electrochimica Acta, 282, 311-316 (2018)
A facile, dry-processed lithium borate-based cathode coating for improved all-solid-state battery performance
Erik A Wu, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 167, 130516-130516 (2020)
資料
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。