Merck
568112
Sigma-Aldrich
ジイソプロピル亜鉛 溶液
1.0 M in toluene
別名:
ビス(1-メチルエチル)亜鉛, ビス(イソプロピル)亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥18,900
25 ML
¥59,900
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥18,900
25 ML
¥59,900
About This Item
化学式:
Zn(CH(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
151.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.895 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
InChI Key
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジイソプロピル亜鉛は、[6]?ヘリセン、[5]-ヘリセンおよび鏡像異性体リッチ5-ピリミジルアルカノールの不斉合成などの有機不斉合成[1][2]に使用される一般的な試薬です。[3][4]
包装
25 mL Sure/Sealボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
568112-5ML:4548173219592
568112-BULK:
568112-VAR:
568112-4X25ML:
568112-25ML:4548173219585
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric Synthesis of Chiral Secondary Alcohols with Isopropyl Substituents by the Catalytic Enantioselective Addition of Diisopropylzinc to Aldehydes Using N, N-Dialkylnorephedrines as Chiral Catalysts.
Soai, Kenso et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(25), 7908-7909 (1994)
Highly enantioselective synthesis of organic compound using right-and left-handed helical silica.
Sato, Itaru et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 721-724 (2003)
Stereoselective preparation and reactions of configurationally defined dialkylzinc compounds.
Boudier, Andreas et al.
Chemistry?A European Journal , 6(15), 2748-2761 (2000)