アッセイ
92.5-100.0%
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Na: ≤0.5%
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)O[SnH2]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI Key
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
278.6 °F - closed cup
引火点(℃)
137 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3252-12X100G:
S3252-100G:4548173951270
S3252-1KG:4548173951287
S3252-250G:4548173951294
S3252-BULK:
S3252-VAR:
S3252-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.