Merck
I7675
Sigma-Aldrich
2-ヨード安息香酸
98%
別名:
o-ヨード安息香酸, IBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
248.02
Beilstein:
1861406
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ヨード安息香酸は、オリゴ(m-フェニレンエチニレン)、(±)-リコリシジンの合成における反応物質として、および有機リン神経剤の様々な解毒剤として使用できます。また、2-ヨードキシ安息香酸(IBX)やデス-マーチンペルヨージナン(DMP)などの酸化剤の調製における前駆体として使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7675-100G:4548173990989
I7675-VAR:
I7675-BULK:
I7675-25G:4548173990996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A user-friendly entry to 2-iodoxybenzoic acid (IBX).
Frigerio M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(12), 4537-4538 (1999)
Functionalized polymer nanofibre membranes for protection from chemical warfare stimulants.
Ramaseshan R, et al.
Nanotechnology, 17(12), 2947-2947 (2006)
Organoiodinane oxyanions as reagents for the cleavage of a reactive phosphate.
Moss RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(22), 4303-4307 (1986)
Backbone-rigidified oligo (m-phenylene ethynylenes).
Yang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(10), 3148-3162 (2004)
The Dess-Martin Periodinane: 1, 1, 1-Triacetoxy-1, 1-Dihydro-1, 2-Benziodoxol-3 (1H)-One
Boeckman RK, et al.
Organic Syntheses, 64(12), 141-141 (2000)