Merck
362964
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキサン酸カルシウム
98%
別名:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥29,200
¥29,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥29,200
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
CAS番号:
分子量:
326.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥29,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
lumps and powder
反応適合性
core: calcium
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI Key
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362964-5G:
362964-BULK:
362964-25G:
362964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)