Merck
434876
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00%
フォーム
liquid
含みます
0.1 % (v/v) TMS
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(重水素化クロロホルム、CDCl3)は、0.1%(v/v)TMS(テトラメチルシラン)を含有するNMR用溶媒です。NMRを用いた研究や分析に用いられます。クロロホルム-dは、トリクロロアセトフェノンと重水酸化ナトリウムを反応させて合成します[1]。クロロホルム-dの多光子分解(MPD)に対するパルス数の影響が研究されました[2]。赤外分光法による異なる溶媒中での CDCl3のC-D結合の伸縮振動と変角振動の研究が行われました[3]。活性炭と水の相互作用に対するクロロホルム-dの影響が調べられました[4]。クロロホルム-dの分子再配向の圧および温度に対する依存性がラマン分光法で検討されました。[5]
アプリケーション
クロロホルム-dは、ジクロロフルオロメタン-dの合成に用いられています。[6]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434876-VAR:
434876-10X100G:4548173265186
434876-BULK:
434876-150G:4548173149851
434876-500G:4548173149868
434876-100G:4548173149844
434876-50X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)