蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
99.9 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
自己発火温度
573 °F
含みます
1 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0250% water
water
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185965-50X10G:
185965-10G:
185965-BULK:
185965-10X10G:
185965-50G:
185965-10X25G-N:
185965-5G:
185965-25G:
185965-VAR:
試験成績書(COA)