Merck
296147
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
(メチルスルホキシド)-d6, DMSO-d6, ヘキサジューテロジメチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 X 0.5 ML
¥5,280
10 X 0.6 ML
¥4,613
10 G
¥7,260
10 X 0.75 ML
¥5,432
10 X 1 ML
¥6,034
25 G
¥11,060
50 G
¥27,230
¥5,280
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 X 0.5 ML
¥5,280
10 X 0.6 ML
¥4,613
10 G
¥7,260
10 X 0.75 ML
¥5,432
10 X 1 ML
¥6,034
25 G
¥11,060
50 G
¥27,230
About This Item
化学式:
(CD3)2SO
CAS番号:
分子量:
84.17
Beilstein:
1237248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,280
出荷予定日2025年1月29日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
99.9 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
含みます
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0250% water
water
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルスルホキシド-d6は、NMRによる研究および解析において有用な重水素化NMR溶媒です。
アプリケーション
  • ジメチルスルホキシド溶液におけるプロトン化学シフトからオキシムの解離定数(pKa′s)を推定:この研究では、ジメチルスルホキシド-d₆(DMSO-d₆)を使用してオキシムの pKa 値を決定し、製薬関連の化学分析および研究におけるプロトン NMR 分光法の精度向上における重要な役割を実証しています(Kurtz AP, D′Silva TD, 1987)。
  • アミノ酸のメチルチオヒダントイン、チオヒダントイン、ヒダントインに関するプロトン核磁気共鳴研究:アミノ酸研究におけるさまざまなヒダントイン誘導体の構造と挙動を調査する際に DMSO-d₆ が広く使用されており、タンパク質の構造と機能の理解に不可欠であることが証明されています。これは学術界と製薬業界の両方に影響を及ぼすものです(Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977)。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296147-10X0.5ML:
296147-10X1ML:
296147-10X0.75ML:
296147-50G:
296147-BULK:
296147-10X0.6ML:
296147-VAR:
296147-0.75ML:
296147-25G:
296147-5G:
296147-100G:
296147-10X10G:
296147-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Diode laser measurements of CD3 quantum yields and internal energy for the dissociation of dimethyl sulfoxide-d6.
Rudolph RN, et al.
J. Chem. Phys. , 106(4), 1346-1352 (1997)
Papawee Suabjakyong et al.
PloS one, 10(3), e0122733-e0122733 (2015-03-27)
The basidiomycetous mushroom Phellinus igniarius (L.) Quel. has been used as traditional medicine in various Asian countries for many years. Although many reports exist on its anti-oxidative and anti-inflammatory activities and therapeutic effects against various diseases, our current knowledge of
Priya P Netalkar et al.
European journal of medicinal chemistry, 79, 47-56 (2014-04-12)
Air and moisture stable coordination compounds of late first row transition metals, viz. Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II), with a newly designed ligand, 2-(2-benzo[d]thiazol-2-yl)hydrazono)propan-1-ol (LH), were prepared and successfully characterized using various spectro-analytical techniques. The molecular structures of the ligand
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR分光法は、強磁場における核スピン状態を通じて分子構造と純度を解明します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf