Merck
416754
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,870
250 G
¥21,200
¥9,870
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,870
250 G
¥21,200
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥9,870
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
同位体純度
≥99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00%
フォーム
liquid
含みます
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルム-d(ジューテロクロロホルム、CDCl3)はNMRに基づく研究や分析に有用な重水素化NMR用溶媒です。トリクロロアセトフェノンと重水酸化ナトリウムの反応によって合成されます。[1]クロロホルム-dの多光子分解(MPD)に対するパルス数の影響についての研究が行われています。[2]様々な溶媒中におけるCDCl3のC-D伸縮及び変角動作の赤外スペクトル研究が行われています。[3]水と活性炭の相互作用に対するクロロホルム-dの影響について解析が行われています。[4]重水素化クロロホルムの分子再配向の圧力及び温度依存性について、ラマン分光法を用いた研究が行われています。[5]
アプリケーション
クロロホルム-dはジクロロフルオロメタン-dの合成に使用することができます。[6]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416754-10X100G:4548173264929
416754-100G:4548173147819
416754-BULK:
416754-100G-BULK:
416754-VAR:
416754-250G-BULK:
416754-250G:4548173147826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gianni Colotti et al.
Amino acids, 52(2), 247-259 (2019-05-01)
Leishmania protozoans are the causative agent of leishmaniasis, a neglected tropical disease consisting of three major clinical forms: visceral leishmaniasis (VL), cutaneous leishmaniasis, and mucocutaneous leishmaniasis. VL is caused by Leishmania donovani in East Africa and the Indian subcontinent and
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)