アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
mp
74-77 °C (lit.)
官能基
bromo
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
125911-BULK:
125911-VAR:
125911-25G:
125911-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)