グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.22 (vs air)
蒸気圧
20.03 psi ( 55 °C)
5.98 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
966 °F
濃度
2.0 M in tert-butyl methyl ether
不純物
<0.005% water
密度
0.775 g/mL at 25 °C
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Green solvent in biomaterial extraction: Research highlights the use of Chloroethane as an effective solvent for extracting lignin-containing nanocellulose fibrils from date palm waste, emphasizing its potential in enhancing the sustainability of biomaterial processing (Raza et al., 2024).
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
法的情報
よく一緒に購入される製品
セプタム インレット アダプター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338303-BULK:
338303-VAR:
338303-200ML:
338303-1.8L:
アクティブなフィルタ