Merck
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
別名:
Chloroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
64.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
EC Index Number:
200-830-5
蒸気圧
1342 hPa ( 20 °C)
形状
gas
自己発火温度
510 °C
expl. lim.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp
-142 °C
転移温度
flash point -43 °C
溶解性
5.8 g/L (slow decomposition)
密度
0.92 g/cm3 at 6 °C
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(℃)
-50.0 °C - closed cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1