Merck
Z118141
Sigma-Aldrich
ストレートセプタム-インレットアダプター
inlet I.D. 6 mm, brass
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥7,050
¥7,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥7,050
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
¥7,050
Check Cart for Availability
物質
brass
インレット内径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セプタム用の1/4インチ(6.35mm)NPTM×インレットです。内径6 mmのインレットには、Z565709またはZ565711セプタムが必要です。内径13 mmのインレットには、Z553948またはZ554057セプタムが必要です。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)