濃度
1.0 M in diethyl ether
不純物
<0.005% water
密度
0.742 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
法的情報
よく一緒に購入される製品
セプタム インレット アダプター
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Ozone 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294799-BULK:
294799-1.8L:4548173131146
294799-200ML:4548173131153
294799-VAR:
試験成績書(COA)