Merck
403024
Sigma-Aldrich
酢酸コバルト(II) 四水和物
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
酢酸第一コバルト 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Co · 4H2O
CAS番号:
分子量:
249.08
Beilstein:
3731397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
crystalline powder
granular
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
不純物
≤0.01% insolubles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.01%
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
酢酸コバルト(II)四水和物は以下の合成に使用されています:
  • コバルトナノ粒子
  • コバルト(II)–アミノフェニルテトラゾール塩配位高分子
  • μ-アセテートおよびμ-ピラゾラト混合リガンドを有する三コバルト錯体
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403024-25G:
403024-VAR:
403024-BULK:
403024-100G:4548173350400
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of thermal decomposition of cobalt acetate tetrahydrate.
Wanjun T and Donghua C.
Chemical Papers, 61(4), 329-332 (2007)
Cobalt nanoparticles synthesis from Co(CH3COO)2 by thermal decomposition.
Shao H, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 304(1), 28-30 (2006)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 241-241 (1994)
Tiffany M Smith et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(19), 7263-7268 (2014-04-01)
The hydrothermal reaction of cobalt(II) acetate tetrahydrate, 4-aminophenyl tetrazole and water at 135 °C for 48 hours provided orange crystals of [Co3(OH)2(H2O)2(aptet)4] (1) (aptet = 4-aminophenyltetrazolate). The three-dimensional structure of compound 1 is constructed from chains of corner- and edge-sharing
A synthetic strategy for a new series of oxo-centered tricobalt complexes with mixed bridging ligands of acetate and pyrazolate anions.
Yoshida J, et al.
Dalton Transactions, 42(7), 2406-2413 (2013)