Merck
151882
Sigma-Aldrich
重水
99.9 atom % D
別名:
水-d2, 重水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
D2O
CAS番号:
分子量:
20.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.9 atom % D
品質水準
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化重水素、重水素化溶媒は、NMR(核磁気共鳴)解析のための標準純度溶媒です。液体の酸化重水素の様々な熱力学特性(分子間振動周波数、水素結合エネルギー、自由エネルギー、エンタルピーおよびエントロピー)が、測定されています。D2Oの電離定数(5~50°C)、pK値(25°C)およびエンタルピー、エントロピー、熱容量変化(D2Oの解離)が報告されています。
アプリケーション
酸化重水素は以下のことに使用できます:
  • トリフルオロ酢酸無水物との反応によるトリフルオロ酢酸-dの調製。
  • ルテニウム触媒存在下でのH/D交換反応を介したβ-炭素位における一級および二級アルコールのための重水素化試薬。
  • パラジウム錯体存在下、(E)-1,2-二重水素化アルケンの生成のための、アルキンへの重水素転移試薬としてヘキサメチルジシランとの併用。
酸化重水素(重水、水-d2、D2O)は、NMRによる定量実験における、内部標準とサンプルを溶解するための溶媒として使用されています。トリス(2,2′-ビピリジル)ジクロロルテニウム(II)十水和物 Ru(bpy)3の溶解に使用されています。4
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
151882-1.107KG:
151882-10X0.6ML:
151882-100G:
151882-125G:
151882-10X0.75ML:
151882-1KG-PM:
151882-PZ:
151882-10G:
151882-VAR:
151882-1KG-N:
151882-10X100G:
151882-20KG:
151882-10X1ML:
151882-4KG:
151882-25G:
151882-250G:
151882-10X25G-N:
151882-EW:
151882-1KG-NP:
151882-10X100G-N:
151882-1.107KG-PM:
151882-BULK:
151882-1KG:
151882-500G:
151882-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。