Merck
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-シクロペンテン-1,3-ジオール
≥99.0% (GC)
別名:
cis-3,5-ジヒドロキシ-1-シクロペンテン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥98,200
¥98,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥98,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
2039395
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥98,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
mp
55-59 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
InChI Key
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
アプリケーション
シス-4-シクロペンテン-1,3-ジオールは、シクロペンタノイド構造を持った天然化合物の合成のための重要な構築ブロックです[1]。プロスタグランジン合成の重要な中間体の調製に使用されています。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
29823-1G:
29823-500MG:
29823-VAR:
29823-2.5G:
29823-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)