Merck
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-シクロペンタンジオール
98%
別名:
cis-1,2-ジヒドロキシシクロペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,220
5 G
¥34,100
¥9,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,220
5 G
¥34,100
About This Item
化学式:
C5H8(OH)2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1901117
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,220
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
InChI Key
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361437-5G:
361437-1G:
361437-BULK:
361437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors