Merck
00848
Sigma-Aldrich
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,4R)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
4350633
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −67±2°, c = 2.3% in chloroform
mp
49-51 °C
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
IJDYOKVVRXZCFD-NKWVEPMBSA-N
アプリケーション
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol can be used as a reactant in the total synthesis of Bartlett′s brefeldin intermediate, spinosyn A analogs, (+)-7-deaza-5′-noraristeromycin, (±) strychnine and the Wieland-Gumlich aldehyde.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00848-100MG:
00848-BULK:
00848-500MG:
00848-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
A new approach to (+)-brefeldin A via a nickel-catalyzed coupling reaction of cyclopentenyl acetate and lithium 2-furylborate
Kobayashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6125-6128 (1996)
Synthesis of novel spinosyn A analogues by Pd-mediated transformations
Tietze LF, et al.
Chemistry?A European Journal , 13(30), 8543-8563 (2007)
Asymmetric Total Syntheses of (-)-and (+)-Strychnine and the Wieland-Gumlich Aldehyde
Knight SD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(21), 5776-5788 (1995)
(+)-7-Deaza-5 `-noraristeromycin as an anti-trypanosomal agent
Seley KL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(4), 622-624 (1997)