Merck
446041
Sigma-Aldrich
(1R,3S)-(+)-cis-4-シクロペンテン-1,3-ジオール 1-アセタート
≥99%
別名:
(1R,3S)-4-シクロペンテン-1,3-ジオール 1-, (1R,4S)-cis-4-ヒドロキシ-2-シクロペンテニル, (1S,4R)-cis-4-アセトキシ-2-シクロペンテン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,100
¥19,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
4663992
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +68°, c = 2.3 in chloroform
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
IJDYOKVVRXZCFD-RQJHMYQMSA-N
アプリケーション
(1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol can be used as:
  • A building block for the synthesis of biologically significant carbocyclic nucleosides and prostaglandins.[1][2][3][4][5][6]
  • A starting material in the synthesis of azasugar analogs.[7]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446041-VAR:
446041-50MG:
446041-250MG:
446041-BULK:
446041-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of base-modified noraristeromycin derivatives and their inhibitory activity against human and Plasmodium falciparum recombinant S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase
Kitade Y, et al.
Tetrahedron, 58(7), 1271-1277 (2002)
Myers, A.G. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 3083-3083 (1996)
Theil, F. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 255-255 (1996)
An improved preparation of highly enantiomerically enriched (R)-(+)-4-tert-butyldimethylsiloxy-2-cyclopenten-1-one
Myers AG, et al.
Tetrahedron Letters, 37(18), 3083-3086 (1996)
Chemoenzymatic synthesis of carbocyclic nucleoside analogues with bicyclo [3.1. 0] hexyl residues
Theil F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 255-258 (1996)