175188
別名:
1,2-エポキシシクロペンタン, 6-オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン
175188-5G
¥12,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
C102504
シクロヘキセンオキシド
152544
4-ビニル-1-シクロヘキセン1,2-エポキシド、 異性体混合物
377171
1,2-エポキシヘキサン
218324
(+)-リモネンオキシド, cis体およびtrans体混合物
17763
(+)-Limonene 1,2-epoxide
218308
α-ピネンオキシド
158992
p-トルエンスルホン酸メチル
C110507
シクロオクテンオキシド
361437
cis-1,2-シクロペンタンジオール
8.21862
Epoxycyclohexane
200
98%
liquid
n20/D 1.434 (lit.)
102 °C (lit.)
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
2-8°C
C1CC2OC2C1
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
バイオメディカル材料
重合反応用化合物
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 3
50.0 °F - closed cup
10 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
175188-BULK: 175188-5G: 175188-25G: 175188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
29823
cis-4-シクロペンテン-1,3-ジオール
531537
1,2-エポキシ-2-メチルプロパン
361445
(±)-trans-1,2-シクロペンタンジオール