Merck
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
¥27,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O
分子量:
84.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.4 °F
引火点(℃)
41.9 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)