Merck
192805
Sigma-Aldrich
1,3-シクロペンタンジオール, cis体およびtrans体混合物
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H8(OH)2
CAS番号:
分子量:
102.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
InChI Key
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-シクロペンタンジオールは、1,3-シクロペンタンジオールビス(4-メチルベンゼンスルホネート)およびβ-ヒドロキシ置換環状カルボニル化合物の合成に使用されました。また、キャピラリーガスクロマトグラフィーによる、キラルなポリシロキサンでの誘導体化をしないジオールの直接エナンチオマー解析に使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
192805-1G:
192805-BULK:
192805-250MG:
192805-VAR:
192805-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct resolution of enantiomeric diols by capillary gas chromatography on a chiral polysiloxane derived from (R, R)-tartramide.
Nakamura K, et al.
Analytical Chemistry, 62(5), 539-541 (1990)
Stepwise Introduction of p-Electron Cross-Conjugation: A Possible Access to [5] Radialenes?
Geneste F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5339-5343 (1997)
Direct asymmetric a-hydroxylation of 2-hydroxymethyl ketones.
Paju A, et al.
Tetrahedron, 58(36), 7321-7326 (2002)