Merck
295442
Sigma-Aldrich
硫化水素
≥99.5%
別名:
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2S
CAS番号:
分子量:
34.08
Beilstein:
3535004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.19 (15 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
252 psi ( 21 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
6 %
bp
−60 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
SMILES記法
S
InChI
1S/H2S/h1H2
InChI Key
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrogen sulfide serves as a precursor for elemental sulfur and in the production of organosulfur compounds.
アプリケーション
Hydrogen sulfide gas can be used in the following applications:
  • As a sulfur source to synthesize assemblies of silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs).
  • As a ligand to form coordination complexes with ruthenium ammines.
  • As a test compound to assess the performance of polyaniline-based gas H2S sensors.
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295442-300G:
295442-BULK:
295442-227G-PW:
295442-PZ:
295442-227G:
295442-300G-EU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Printed hydrogen sulfide gas sensor on paper substrate based on polyaniline composite.
Sarfraz J
Thin Solid Films, 534, 621-628 (2013)
Silver sulfide nanoparticle assembly obtained by reacting an assembled silver nanoparticle template with hydrogen sulfide gas.
Chen R
Nanotechnology, 19(45), 455604-455604 (2008)
Hydrogen sulfide
Pouliquen F, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Fabrication of polyaniline-based gas sensors using piezoelectric inkjet and screen printing for the detection of hydrogen sulfide.
Crowley K
IEEE Sensors Journal, 10(9), 1419-1426 (2010)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)