Merck
114715
Sigma-Aldrich
フェニルヒドラジン 塩酸塩
≥99%
別名:
Phenylhydrazinium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥1,895
100 G
¥7,900
500 G
¥28,700
¥1,895
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥1,895
100 G
¥7,900
500 G
¥28,700
About This Item
化学式:
C6H5NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
144.60
Beilstein:
3594958
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,895
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
mp
250-254 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI Key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルヒドラジン塩酸塩は貧血マウスの EPO(エリスロポエチン)‐反応性通常赤芽球様細胞中のヤーヌスタンパク質チロシンキナーゼ(JAKs)のチロシンリン酸化の調査に用いられます[1]
生物化学的/生理学的作用
フェニルヒドラジン塩酸塩は野生型および Hp、Hx シングル欠損マウスに腹腔内投与すると、急性溶血を引き起こします[2]。動物の組織切片中の西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)の残余活性を抑制します[3]
調製ノート
50 mg のフェニルヒドラジン塩酸塩を 1 mL の水に溶解させると透明な、ごくわずかに黄色い溶液が得られます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
114715-500G:
114715-100G:
114715-5G:
114715-5KG:
114715-BULK:
114715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenylhydrazine as inhibitor of horseradish peroxidase for use in immunoperoxidase procedures.
W Straus
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 20(11), 949-951 (1972-11-01)
Clinton Stewart et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 22(1), 612-629 (2019-12-10)
Cyclophosphamide is widely used to treat children with medulloblastoma; however, little is known about its brain penetration. We performed cerebral microdialysis to characterize the brain penetration of cyclophosphamide (130 mg/kg, IP) and its metabolites [4-hydroxy-cyclophosphamide (4OH-CTX) and carboxyethylphosphoramide mustard (CEPM)]
Y Yamamura et al.
Molecular and cellular biology, 18(3), 1172-1180 (1998-03-06)
Abnormal erythropoietin (EPO)-independent cell growth is induced after infection of erythroid progenitor cells with a polycythemic strain of Friend virus (FVp). Binding of its Env-related glycoprotein (gp55) to the EPO receptor (EPOR) mimics the activation of the EPOR with EPO.
Emanuela Tolosano et al.
Blood, 100(12), 4201-4208 (2002-10-24)
Intravascular hemolysis is associated with several pathologic conditions that include hemoglobinopathies, trauma, malaria, and bacterial infections. Among plasma-protective proteins against oxidative damage caused by red blood cell rupture, haptoglobin and hemopexin are thought to play a crucial role. Haptoglobin and
Jason S Nagati et al.
PloS one, 14(11), e0225105-e0225105 (2019-11-15)
The response to environmental stresses by eukaryotic organisms includes activation of protective biological mechanisms, orchestrated in part by transcriptional regulators. The tri-member Hypoxia Inducible Factor (HIF) family of DNA-binding transcription factors include HIF-2, which is activated under conditions of oxygen
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Can we store aliquots of PHZ (dissolved in PBS) in -20? How long does it remain stable? Thanks!
    1 回答
    1. This product has not been evaluated for stability in solution. Phenylhydrazine HCl solutions may decompose when exposed to light and air. There are commercially available solutions in water that are packaged in amber glass and have an approximate shelf life of 1 year at room temperature, according to manufacturers. Note that this information has not been validated.
      役に立ちましたか?
  4. Como puedo saber la fecha de caducidad si no aparece en el CoA?
    1 回答
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.