Merck
265632
Sigma-Aldrich
スズ
powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
別名:
Sn
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,230
500 G
¥17,500
¥6,230
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,230
500 G
¥17,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,230
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
粒径
<45 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
HClを用いて、多様な置換基を還元します。カルボニル化合物の立体選択的アリル化。指向性アルドール反応に用いるスズエノラートのin situ発生。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
265632-VAR:
265632-100G:4548173934945
265632-500G:4548173934952
265632-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
スズ foil, thickness 0.5&#160;mm, 99.998% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265756
スズ
Tin granulated for analysis (particle size about 4 mm) EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.07806
Tin
スズ shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
スズ
ビスマス powder, &#8722;100&#160;mesh, &#8805;99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264008
ビスマス
銅 powder (dendritic), &lt;45&#160;&#956;m, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
スズ 99.8%, shot, 3&#160;mm
Sigma-Aldrich
217697
スズ
コバルト powder, 2&#160;&#956;m particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
コバルト
P Olmedo et al.
Environment international, 59, 63-72 (2013-06-25)
Although fish intake has potential health benefits, the presence of metal contamination in seafood has raised public health concerns. In this study, levels of mercury, cadmium, lead, tin and arsenic have been determined in fresh, canned and frozen fish and
Shiyou Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1522-1539 (2013-02-13)
The kesterite-structured semiconductors Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are drawing considerable attention recently as the active layers in earth-abundant low-cost thin-film solar cells. The additional number of elements in these quaternary compounds, relative to binary and ternary semiconductors, results in increased flexibility
D B Shpakovsky et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(48), 14568-14582 (2012-10-12)
Four new organotin(IV) complexes of bis-(2,6-di-tert-butylphenol)tin(IV) dichloride [(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(2) (1) with the heterocyclic thioamides 2-mercapto-pyrimidine (PMTH), 2-mercapto-4-methyl-pyrimidine (MPMTH), 2-mercapto-pyridine (PYTH) and 2-mercapto-benzothiazole (MBZTH), of formulae {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(PMT)(2)} (2), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)Sn(MPMT)(2)} (3), {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(PYT)} (4) and {[(tert-Bu-)(2)(HO-Ph)](2)SnCl(MBZT)} (5), have been synthesized and characterized by elemental
A Gassenq et al.
Optics express, 20(25), 27297-27303 (2012-12-25)
A surface-illuminated photoconductive detector based on Ge0.91Sn0.09 quantum wells with Ge barriers grown on a silicon substrate is demonstrated. Photodetection up to 2.2µm is achieved with a responsivity of 0.1 A/W for 5V bias. The spectral absorption characteristics are analyzed
Lun Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1213-1216 (2013-01-15)
Single-layer single-crystalline SnSe nanosheet with four-atomic thickness of ~1.0 nm and lateral size of ~300 nm is presented here by using a one-pot synthetic method. It is found that 1,10-phenanthroline plays an important role in determining the morphology of the
資料
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.
高遷移金属シリサイドは、そのゼーベック係数の異方性と機械的性質のために、異方性熱電変換に理想的です。