Merck
295396
Sigma-Aldrich
水素
≥99.99%
別名:
Hydrogen gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2
CAS番号:
分子量:
2.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
0.07 (21 °C, vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.99%
自己発火温度
1060 °F
expl. lim.
74.2 %
不純物
≤10 ppm oxygen
≤5 ppm water
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
SMILES記法
[H]
InChI
1S/H2/h1H
InChI Key
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrogen(H2) is colorless, odorless, tasteless, non-toxic, and highly flammable diatomic gas.
アプリケーション
H2 can be used:
  • To reduce metal oxide to metal.
  • In the catalytic hydrogenation of nitro compounds, ketones, and olefinic compounds.
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
<-238.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295396-57L:
295396-50L-EU:
295396-56L-PW:
295396-BULK:
295396-50L:
295396-56L:
295396-PZ:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gold catalysts open a new general chemoselective route to synthesize oximes by hydrogenation of α, β,-unsaturated nitrocompounds with H2
Corma A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(20), 6358-6359 (2007)
Catalytic reductive transformations of carboxylic and carbonic acid derivatives using molecular hydrogen
Dub, Pavel A and Ikariya, Takao
ACS Catalysis, 2(8), 1718-1741 (2012)
Effects of reduction temperature and metal- support interactions on the catalytic activity of Pt/γ-Al2O3 and Pt/TiO2 for the oxidation of CO in the presence and absence of H2
Alexeev OS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(49), 23430-23443 (2005)
Metal-free catalytic olefin hydrogenation: low-temperature H2 activation by frustrated Lewis pairs
Greb L, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(40), 10164-10168 (2012)
Kinetics of reduction of iron oxides by H2: Part I: Low temperature reduction of hematite
Pineau A, et al.
Thermochimica Acta, 447(1), 89-100 (2006)