Merck
255475
Sigma-Aldrich
窒化ホウ素
powder, ~1 μm, 98%
別名:
Boron mononitride, Hexagonal boron nitride, White graphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BN
CAS番号:
分子量:
24.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
粒径
~1 μm
密度
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
六方晶窒化ホウ素(hBN)は黒鉛と同様の層状構造を有し、単層 BN シートとして剥離することができます。hBN は、触媒、オプトエレクトロニクス(光電子工学)および半導体デバイスに用途があります。窒化ホウ素は、300 K で約 400 W/mK の高い熱伝導率を有します。
アプリケーション
六方晶窒化ホウ素粉末が使用されています:
  • 単層窒化ホウ素量子ドットの調製およびルミネッセンス研究の場合。
  • 希土類ホウ素錯体
  • 電子パッケージアプリケーション用の熱伝導性成形コンポーネントとしての窒化ほう素充填ポリベンゾオキサジン系。
  • ホウ素含有セラミック製品。
  • BN ナノチューブを生成するための出発物質として。
  • シリコンゴムを載せるため、その熱的、機械的および形態学的特性に及ぼす連続的な影響が調べられました。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
255475-VAR:
255475-10G:
255475-250G:
255475-BULK:
255475-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A very high thermal conductivity obtained by boron nitride filled polybenzoxazine
Ishida H and Rimdusit S
Thermochimica Acta, 320, 177-186 (1998)
Properties of thermally conductive micro and nano size boron nitride reinforced silicon rubber composites
Kemaloglu S, et al.
Thermochimica Acta, 499, 40-47 (2010)
Liangxu Lin et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(1), 60-65 (2013-07-11)
Monolayered boron nitride (BN) quantum dots (QDs; lateral size ≈10 nm) are fabricated using a novel method. Unlike monolayered BN sheets, these BN QDs exhibit blue-green luminescence due to defects formed during preparation. This optical behavior adds significant functionality to
Ivan M Kislyakov et al.
Optics express, 27(8), 11029-11036 (2019-05-06)
The design of transparent optical materials with stimulated Brillouin scattering (SBS) suppression is a topic of current interest. We measured two-photon absorption (2PA) cross-section σ2PA and Brillouin gain factor gB of a suspension of hexagonal boron nitride (hBN) in N-methyl-2-pyrrolidone
G J Slotman et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(4), 045009-045009 (2012-12-20)
We study by molecular dynamics the structural properties of single layer hexagonal boron nitride (h-BN) in comparison to graphene. We show that the Tersoff bond order potential developed for BN by Albe et al (1997 Radiat. Eff. Defects Solids 141
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
すべて表示