Merck
255912
Sigma-Aldrich
酢酸バリウム
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Ba
CAS番号:
分子量:
255.42
Beilstein:
3693411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: barium
SMILES記法
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255912-VAR:
255912-BULK:
255912-50G:4548173125381
255912-10G:4548173125374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edwige Van der Heiden et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 25(2-3), 106-119 (2015-07-15)
We report the first enzymatic synthesis of D-tagatose-1-phosphate (Tag-1P) by the multicomponent phosphoenolpyruvate:sugar phosphotransferase system (PEP-PTS) present in tagatose-grown cells of Klebsiella pneumoniae. Physicochemical characterization by (31)P and (1)H nuclear magnetic resonance spectroscopy reveals that, in solution, this derivative is
Li-Chan Yang et al.
Carbohydrate polymers, 124, 150-156 (2015-04-04)
Rice hulls (Oryza sativa) are high in carbohydrate content and have been utilized as dietary fiber. The immunomodulatory bioactivity of rice hull polysaccharides (RHPS) has rarely been reported. This study demonstrated the structural characteristics and immunomodulating of RHPS. The RHPS
Li-Chan Yang et al.
Carbohydrate polymers, 111, 856-863 (2014-07-20)
Dendrobium tosaense is a medicinal Dendrobium species widely used in traditional medicine. This study demonstrated some structural characterizations and immunomodulatory activity of the water-soluble polysaccharides derived from the stem of D. tosaense (DTP). DTP was fractioned using DEAE-650 M anion-exchange
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
プロトコル
コロイド結晶鋳型として使用できる単分散かつ表面活性剤を含まないポリマー球を簡便に作製することができます。代表的な乳化剤フリー合成法によるポリメタクリル酸メチルやポリスチレンの調製法を用いて、直径数百ナノメートルの球を作製します。
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.