アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
InChI Key
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292850-1L:
292850-5ML:
292850-250ML:
292850-VAR:
292850-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック