安全性情報
8.18191
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
別名:
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
CAS番号:
分子量:
241.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-372-4
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.0023 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
1008 mg/kg LD50, oral (Rat)
956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
bp
157-159 °C/27 hPa
mp
<-60 °C
転移温度
flash point 130 °C
溶解性
0.014 g/L
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
InChI Key
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体