Merck
D201146
Sigma-Aldrich
ジオクチルアミン
97%
別名:
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,030
100 G
¥19,800
¥6,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,030
100 G
¥19,800
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7NH(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
241.46
Beilstein:
1748376
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
8.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
InChI Key
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジオクチルアミンは、次の合成において反応物として使用できます。
  • テトラ-アルキル-ジメチルグアニジニウムカチオンをベースとするイオン性液体の合成。[1]
  • N-(2,5-ジ-tert-ブチルフェニル)ペリレン-3,4-ジカルボキシイミドをベースとするペリレン光増感剤の合成。[2]
また、一部のナノ粒子の形状制御合成において界面活性剤として使用できます。[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D201146-25G:
D201146-VAR:
D201146-100G:
D201146-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and properties of tetra-alkyl-dimethylguanidinium salts as a potential new generation of ionic liquids
Nuno MMM, et al.
Green Chemistry, 5, 347-352 (2003)
New perylenes for dye sensitization of TiO2
Suzanne F and Brian AG
New. J. Chem., 26, 1155-1160 (2002)
Jana Jasprova et al.
PloS one, 11(2), e0148126-e0148126 (2016-02-02)
Although phototherapy was introduced as early as 1950's, the potential biological effects of bilirubin photoisomers (PI) generated during phototherapy remain unclear. The aim of our study was to isolate bilirubin PI in their pure forms and to assess their biological
Crystal S Lewis et al.
Nanoscale, 8(4), 2129-2142 (2016-01-05)
We report on the synthesis and structural characterization of novel semiconducting heterostructures composed of cadmium selenide (CdSe) quantum dots (QDs) attached onto the surfaces of novel high-surface area, porous rare-earth-ion doped alkaline earth titanate micron-scale spherical motifs, i.e. both Eu-doped
Urszula Klekotka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-15)
This study shows the influence of selected nonstandard surfactants on the growth and properties of magnetite nanoparticles. Particles were obtained using thermally decomposed iron (III) acetylacetonate in an organic environment. For synthesis, three different concentrations (4, 8, and 16 mmol)