Merck
E29508
Sigma-Aldrich
2-エチル-1-ヘキシルアミン
98%
別名:
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥3,690
1 L
¥13,900
¥3,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥3,690
1 L
¥13,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1209249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1.2 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
563 °F
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChI Key
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.[1]
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.[2]
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E29508-100ML:
E29508-BULK:
E29508-VAR:
E29508-1L:
E29508-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the water content present in 2-Ethyl-1-hexylamine.
    1 回答
    1. Unfortunately, the water content of this product has not been determined.