Merck
538051
Sigma-Aldrich
2-エチル-1-ヘキサノール
≥99.6%
別名:
イソオクチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1719280
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.6%
蒸気密度
4.49 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.6%
自己発火温度
550 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
溶解性
water: soluble g/L at 20 °C
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-エチル-1-ヘキサノールは一価アルコール試薬です。ガラスを形成するアルコールです。
アプリケーション
2-エチル-1-ヘキサノールは、等温状態下で動的熱容量と誘電分極の感受性を比較する研究への使用に適しています。溶媒非存在下でのナタネ油や2-エチル-1-ヘキサノールのリパーゼ触媒エステル交換(アルコール分解)の研究に使用されます。2-エチル-1-ヘキサノールは、多価アルコール(グリセロール、キシリトール、ソルビトール)の広帯域誘電分光分析に使用されます。多孔質ビーズの調製に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538051-VAR:
538051-BULK:
538051-500ML:
538051-4L:
538051-20L:
538051-18L:
538051-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Assem A Dewidar et al.
Environmental research, 193, 110532-110532 (2020-11-30)
The performance of a lab-scale biotrickling filter (BTF) inoculated with a mixed fungal consortium was investigated for the simultaneous abatement of 2-ethylhexanol; a hydrophobic semi-volatile organic compound (SVOC), and propylene glycol monomethyl ether (PGME). The BTF performance was investigated in
2-Ethyl-1-hexanol and< i> n</i>-heptane diluents mixture effect on textural characteristics of porous styrene-divinylbenzene copolymer beads.
<B> </B>Iayadene F, et al.
Eur. Polymer J., 32(9), 1091-1096 (1996)
Heiko Huth et al.
The Journal of chemical physics, 126(10), 104503-104503 (2007-03-17)
Dielectric relaxation and dynamic heat capacity measurements are compared for 2-ethyl-1-hexanol near its glass transition temperature Tg in order to further clarify the origin of the prominent Debye-type loss peak observed in many monohydroxy alcohols and other hydrogen-bonding liquids. While
Slow Debye-type peak observed in the dielectric response of polyalcohols.
Bergman R, et al.
J. Chem. Phys. , 126(10), 10450-10450 (2007)
Lipase-catalyzed transesterification of rapeseed oil and 2-ethyl-1-hexanol.
Linko Y-Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(12), 1411-1414 (1994)