Merck
M65009
Sigma-Aldrich
N-Methyloctadecylamine
98%
別名:
N-Methylstearylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,790
¥7,790
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,790
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17NHCH3
CAS番号:
分子量:
283.54
Beilstein:
1758431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,790
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
InChI Key
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M65009-500G:
M65009-25G:
M65009-5G:
M65009-VAR:
M65009-BULK:
M65009-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)