Merck
131202
Sigma-Aldrich
ジヘキシルアミン
97%
別名:
Bis(1-hexyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,690
500 ML
¥14,600
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,690
500 ML
¥14,600
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]2NH
CAS番号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1738519
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.4 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
192-195 °C (lit.)
密度
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジヘキシルアミンニトロソ化は、胆汁酸抱合体およびレシチンを含むミセルの存在下で反応が行われた時に、増進されました。[1]
アプリケーション
ジヘキシルアミンは、コハク酸の生成に使用されていました。[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
131202-100ML:
131202-VAR:
131202-BULK:
131202-500ML:
131202-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Y K Kim et al.
IARC scientific publications, (31)(31), 207-214 (1980-01-01)
The rate of nitrosation of dihexylamine is enhanced when the reaction is carried ut in the presence of micelles containing bile acid conjugates or bile acid conjugates and lecithin. The nitrosation of smaller dialkylamines is not affected. The nitrosation of
Tanja Kurzrock et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 34(7), 779-787 (2011-02-26)
Biotechnologically produced succinic acid has the potential to displace maleic acid and its uses and to become an important feedstock for the chemical industry. In addition to optimized production strains and fermentation processes, an efficient separation of succinic acid from