Merck
237825
Sigma-Aldrich
ビス(2-エチルヘキシル) ホスファート
97%
別名:
'ジオクチル'ホスファート, HDEHP, HDEHPA, ジ(2-エチルヘキシル) ホスファート, リン酸水素ビス(2-エチルヘキシル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
322.42
Beilstein:
1712988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI Key
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸ビス(2-エチルヘキシル)(HDEHPまたはHDEHPA)は、四次構造の有機リン化合物です。一般に潤滑添加剤、耐摩耗添加剤、界面活性剤として使用できます。
アプリケーション
リン酸ビス(2-エチルヘキシル)は、以下で使用されます。
  • 活性化複合膜(ACM)を介したクロム(III)輸送の促進。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
266.0 °F
引火点(℃)
130 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237825-25G:4548173957524
237825-500G:4548173957531
237825-5KG:
237825-100G:4548173957517
237825-VAR:
237825-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Purification of di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid by precipitation of copper (II) di-(2-ethylhexyl) phosphate.
Partridge JA and Jensen RC.
J. Inorg. Nucl. Chem., 31(8), 2587-2589 (1969)
Marco Iammarino et al.
Veterinaria italiana, 54(1), 41-47 (2018-04-10)
Strontium-90 (90Sr) is a fission product, resulting from the use of uranium and plutonium in nuclear reactors and weapons. Consequently, it may be found in the environment as a consequence of nuclear fallouts, nuclear weapon testing, and not correct waste
P K Parhi et al.
Journal of hazardous materials, 172(2-3), 773-779 (2009-08-12)
The extraction efficiencies of three phosphoric acid derivatives (D2EHPA, PC-88A and Cyanex 272) for Cd in supported liquid membrane (SLM) have been reported. The equilibrium study indicated the release of two moles of H(+) ions from the extractant for extraction
R Gonzalez et al.
Chemosphere, 81(9), 1164-1169 (2010-09-22)
This work presents the investigation of Ni(II) extraction from aqueous solution through pseudo-emulsion based hollow fiber strip dispersion (PSEHFSD) containing the mixture 2-hydroxy-5-nonylbenzaldehyde oxime+di(2-ethylhexyl) phosphoric acid/Exxsol D100 as extractant in the form of a pseudo-emulsion with H₂SO₄. The organic and
Mahdi Chiha et al.
Ultrasonics sonochemistry, 17(2), 318-325 (2009-10-06)
The aim of this work was to study the emulsification assisted by ultrasonic probe (22.5kHz) and investigate the removal of copper(II) ions from aqueous solution using water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsion liquid membrane process (ELM). The membrane was prepared by dissolving the