Merck
256714
Sigma-Aldrich
ジエチルアルミニウムクロリド
97%
別名:
クロロジエチルアルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlCl
CAS番号:
分子量:
120.56
Beilstein:
4123259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3 mmHg ( 60 °C)
品質水準
アッセイ
97%
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI Key
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones. [1]
アプリケーション
Diels-Alder反応のルイス酸触媒です。[2]また、アルミニウム-りん化合物合成の反応剤です。[3][4]
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256714-100G:
256714-1KG:
256714-BULK:
256714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)