Merck
198048
Sigma-Aldrich
トリメチルアルミニウム 溶液
2.0 M in toluene
別名:
Trimethylalane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,100
4 X 25 ML
¥15,000
800 ML
¥69,700
1 L
¥82,700
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,100
4 X 25 ML
¥15,000
800 ML
¥69,700
1 L
¥82,700
About This Item
化学式:
(CH3)3Al
CAS番号:
分子量:
72.09
Beilstein:
3587197
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
2.0 M in toluene
密度
0.81 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
InChI Key
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Oppenauer化学に基づくAl触媒酸化への使用が最近報告され、アルデヒドおよびケトンが優れた収量で得られました。[1] ビナフトールとの(1:1)複合体として、Novozym 435による二級アルコールの動的速度論的分割を触媒します。[2]
トリメチルアルミニウム溶液は、次の物質の合成試薬として使用できます。
  • 不飽和グリコシドの立体選択的転位によるポリヒドロキシル化シクロヘキサンの合成。[3]
  • オレフィンの重合に使用する部分加水分解トリエチルアルミニウム(PHT)触媒の合成。[4]
  • ニッケル-1,3-ジシクロヘキシルイミダゾール-2-イリデン触媒系を用いたアニソール誘導体のメチル化によるメチルベンゼンの合成。[5]
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
25 mL Sure/Sealボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
198048-1L:4548173113227
198048-8L:4548173113241
198048-100ML:4548173113203
198048-800ML:4548173113234
198048-VAR:
198048-18L-C:
198048-4X25ML:4548173314952
198048-20L:
198048-18L:4548173113210
198048-BULK:
198048-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trimethylaluminium promoted rearrangements of unsaturated sugars into cyclohexanes
Jia C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(4), 699-703 (2004)
Lipase/aluminum-catalyzed dynamic kinetic resolution of secondary alcohols.
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(39), 6567-6570 (2006-09-05)
Christopher R Graves et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(39), 12596-12597 (2006-09-28)
A highly active and selective Al-based catalytic Oppenauer (O) oxidation is reported. Quantitative and selective oxidations of a variety of benzylic, propargylic, allylic, and aliphatic primary and secondary alcohols were achieved using nitrobenzaldehyde derivatives as the oxidant and simple aluminum
Nickel-catalyzed cross-coupling of anisole derivatives with trimethylaluminum through the cleavage of carbon-oxygen bonds
Morioka T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(12), 1729-1731 (2015)
Partially hydrolyzed trimethylaluminum (PHT) as heterogeneous cocatalyst for the polymerization of olefins with metallocene complexes
Koppl A, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 80(3), 454-466 (2001)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf