Merck
226858
Sigma-Aldrich
フッ化銀(I)
≥99.9% trace metals basis
別名:
Argentous fluoride, Silver monofluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,783
5 G
¥22,500
25 G
¥83,160
¥7,783
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,783
5 G
¥22,500
25 G
¥83,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgF
CAS番号:
分子量:
126.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,783
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
≥300 °C (lit.)
密度
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
かさ高いトリアルキルシリルアセチレン類からブロモアセチレン類を合成します。[1]アセトアニリド類とトリアルコキシシラン類のパラジウム触媒クロスカップリングでも使用されます[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
226858-25G:4548173119632
226858-BULK:
226858-1G:4548173119625
226858-VAR:
226858-5G:4548173119649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料は、物理的、化学的、光学的にユニークな特性を持っており、現在、さまざまな生物学的用途に利用されています。