アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.590 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
密度
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChI Key
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288985-BULK:
288985-VAR:
288985-100G:
288985-25G:
アクティブなフィルタ