Merck
86872
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムフルオリド 三水和物
≥97.0% (NT)
別名:
TBAF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]4NF · 3H2O
CAS番号:
分子量:
315.51
Beilstein:
3761900
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
crystals
mp
62-63 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI Key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラブチルアンモニウムフルオリド三水和物は、アルドール型縮合反応、Michael型反応、開環反応などの反応に使用される弱塩基です。また、クロスカップリング反応や炭素環化合物および複素環化合物の環化のプロモーターとして使用されます。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムフルオリド三水和物は、次の用途で使用されます。
  • ビニルブロミドを脱臭化水素して末端アセチレン化合物を形成するため。
  • 1,1-ジブロモ-1-アルケンをCorey–Fuchs反応を介して末端アルケンに変換するために使用。
  • パラジウム触媒存在下におけるアリールおよびヘテロアリールクロライドとアリルトリアルコキシシランとの檜山クロスカップリング反応に使用。
炭化カルシウムを使用して水性N,N-ジメチルアセトアミド中で行うキノリンおよびイソキノリンのエチニル化を触媒するために使用できます。
以下の用途に用いる反応剤です。
セルロース誘導体の合成に用いる脱保護剤の合成
in vivoでのDNAトランスフェクションに用いる脂溶性ペプチドの合成
脱臭化水素反応
その他情報
シリルエーテルおよび他のシリル保護基の切断試薬;シリコン化合物との様々な反応のための触媒;有機合成における塩基として使用;無水TBAFの不安定性
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86872-50G:
86872-10G:
86872-BULK:
86872-250G:
86872-INTR:
86872-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrabutylammonium fluoride-induced dehydrobromination of vinyl bromides to terminal acetylenes
Okutani M and Mori Y
Tetrahedron Letters, 48(39), 6856-6859 (2007)
T.W. Greene et al.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)
An Efficient Method for the Production of Terminal Alkynes from 1, 1-Dibromo-1-alkenes and its Application in the Total Synthesis of Natural Product Dihydroxerulin
Liu S, et al.
advanced synthesis and catalysis, 357(2-3), 553-560 (2015)
An Efficient Method for the Production of Terminal Alkynes from 1, 1-Dibromo-1-alkenes and its Application in the Total Synthesis of Natural Product Dihydroxerulin
Liu S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(2-3), 553-560 (2015)
G. Majetich et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1745-1745 (1986)