Merck
184225
Sigma-Aldrich
フッ化水素ピリジン
pyridine ~30 %, hydrogen fluoride ~70 %
別名:
HF-ピリジン, Olah's 試薬, PPHF, ピリジニウムポリ(フッ化水素), ピリジン ヒドロフルオリド, ポリ(ピリジン フッ化物), ポリ重フッ化ピリジニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,400
100 G
¥13,800
¥5,400
単価¥9,450割引43%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,400
100 G
¥13,800
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
4750151
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,400
単価¥9,450割引43%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
組成
hydrogen fluoride, ~70%
pyridine, ~30%
密度
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
InChI Key
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
保管中に低濃度のフッ化カルシウムを含む可能性や生成する可能性があります。フッ化カルシウムが存在しても、規格値に影響はありません。
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 亜鉛媒介還元的開環とそれに続くBarbier反応を経由する、フコシル化グリカンの特徴を持つシキミ酸の両エピマー
  • 非酸性リン酸様コア構造を持つワクシニアH1関連(VHR)ホスファターゼインヒビター
  • 核酸作用薬の候補
  • 酸化的脱硫-ジフルオロ化によるω-置換gem-ジフルオロアルカン
以下の用途に用いる試薬です。
  • ハロフルオロ化反応
最高50°Cまで安定な利便性の高い無水HFです。アミノアルコールからβ-フルオロアミン類の合成やアセチレン類のフッ素化反応に用いてきました[1][2]
para-置換フェノールのipso-フッ素化によりシクロヘキサジエノン類を得るため、超原子価ヨウ素(III)試薬と共に用います。[3]2,2-ジアリール-1,3-ジチオランのジェミナルフッ素化を行なうため、Selectfluor(製品番号439479)と共に用います[4]
法的情報
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184225-111RN-50G:
184225-100G:4548173288055
184225-VAR:
184225-25G:4548173288062
184225-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 60, 6629-6629 (2004)
Journal of Fluorine Chemistry, 37, 343-343 (1987)
Tetrahedron Letters, 32, 69-69 (1991)
V Prakash Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 654-656 (2005-01-27)
2,2-diaryl-1,3-dithiolanes, readily obtainable from diaryl ketones, were transformed into the corresponding gem-difluoro compounds using a novel reagent combination involving Selectfluor and pyridinium polyhydrogen fluoride (PPHF) under mild conditions in moderate to good yields.
Hui Shen et al.
Infection and immunity, 83(7), 2694-2704 (2015-04-22)
Fungi can shield surface pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) for evading host immune attack. The most common and opportunistic human pathogen, Candida albicans, can shield β-(1 3)-glucan on the cell wall, one of the major PAMPs, to avoid host phagocyte Dectin-1
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf