124826
4-シアノベンゾイルクロリド
98%
別名:
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitrile
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
InChI Key
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
124826-VAR:
124826-25G:4548173103877
124826-5KG:
124826-BULK:
124826-1G:4548173103860
124826-5G:4548173103884