Merck
344648
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン 三フッ化水素酸塩
97%
別名:
TREAT-HF, フッ化水素トリエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N · 3HF
CAS番号:
分子量:
161.21
Beilstein:
5522945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3915 (lit.)
bp
70 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
InChI Key
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチルアミントリヒドロフルオリド(TREAT-HF)は、さまざまな化合物のフッ素化に用いられる穏和で選択的な試薬です。
アプリケーション
TREAT-HFは、以下の合成に使用することができます:
  • エポキシドからビシナルジフルオリド。
  • 3-フルオロアゼチジン。
  • 9-(2,3-ジデオキシ-2-フルオロ-β -d-スレオ-ペントフラノシル)アデニン(FddA)。
  • Multivicinalなヘキサフルオロアルカン。
  • アミノメチル化4-フルオロピペリジンおよび3-フルオロピロリジン。
さまざまな化合物のフッ素化に使用されている穏和で選択的な試薬。レビューについては、Aldrichimica Actaを参照してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344648-25G:
344648-VAR:
344648-1KG:
344648-BULK:
344648-5G:
344648-100G:
344648-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Willem Van Brabandt et al.
The Journal of organic chemistry, 71(18), 7100-7102 (2006-08-26)
N-(Alkylidene or 1-arylmethylidene)-2-propenylamines were regiospecifically functionalized to novel N-(alkylidene or 1-arylmethylidene)-3-bromo-2-fluoropropylamines, which were proven to be excellent precursors for 3-fluoroazetidines.
Synthesis of aminomethylated 4-fluoropiperidines and 3-fluoropyrrolidines
Hende E, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 8(11), 2509-2512 (2010)
Saira Ashraf et al.
RNA biology, 16(10), 1377-1385 (2019-06-27)
N6-methyladenine is the most common covalent modification in cellular RNA species, with demonstrated functional consequences. At the molecular level this methylation could alter local RNA structure, and/or modulate the binding of specific proteins. We have previously shown that trans-Hoogsteen-sugar (sheared)
Recent advances in C-H fluorination
Lin A, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(4), 434-438 (2014)
Synthesis and structure of stereoisomeric multivicinal hexafluoroalkanes
Hunter L, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(30), 5457-5460 (2009)