Merck
331937
Sigma-Aldrich
硝酸ランタン(III) 六水和物
99.99% trace metals basis
別名:
硝酸、ランタン (III)塩、六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
433.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
SMILES記法
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸ランタン(III)六水和物は、多くの有機変換に広く使用されている遷移金属触媒です。N2O4または硝酸で処理することで、酸化ランタン(III)から調製できます。配位性NO3−基が存在するため、取扱いが容易で安定しています。また、ナノ材料の合成分野にも応用されています。
アプリケーション
硝酸ランタン(III)六水和物は、以下の出発原料として使用できます。
  • ステンレス鋼基板上のLaMnO3薄膜コーティングの電気化学合成用。
  • 蛍光体、蛍光表示管または熱伝達測定での可能性を広げるため、ドープしたランタニドオキシスルフィド(La2O2S)を形成するソルボサーマルプロセス。
  • アセトニドの化学選択的な触媒脱保護。
  • 高活性でほぼ中性の硝酸ランタン(III)アルコキシド触媒の調製。
特徴および利点
  • 高い安定性
  • 低い毒性
  • 穏やかな反応条件
  • 化学選択性
  • 安価
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
331937-BULK:
331937-5G:
331937-500G:
331937-100G:
331937-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen-Feng Zhao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(33), 10091-10096 (2012-08-02)
The reaction between polyoxometalate (POM) [TBA](12)[WZn{Zn(H(2)O)}(2)(ZnW(9)O(34))(2)] (TBA = tetrabutyl ammonium) and lanthanide (Ln) nitrate (Ln = La, Eu and Tb) in a mixed solvent of CH(3)CN and DMF yielded three noncentrosymmetric diamondoid Ln-POM solid materials, {[Ln(2)(DMF)(8)(H(2)O)(6)][ZnW(12)O(40)]}·4DMF (Ln-POM; Ln = La
L P Lopatina et al.
Biofizika, 50(6), 1120-1124 (2005-12-20)
The influence of lanthanoids on exocytosis was investigated. It was shown that gadolinium increases the spontaneous release of the glutamate nonmetabolizing analogue [3H]D-aspartate. It was established using the fluorescent dye acridine orange that gadolinium and lanthanum induce exocytosis. The effect
Emanuela Mazzon et al.
Shock (Augusta, Ga.), 25(5), 515-521 (2006-05-09)
Small intestine permeability is frequently altered in inflammatory bowel diseases and may be caused by the translocation of intestinal toxins through leaky small intestine tight junctions (TJs) and adherence. Thus, the aim of the present study was to examine the
Xue-Qin Song et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(3), 701-704 (2007-04-10)
Solid complexes of lanthanide nitrate with 1,4-di(N,N-di-n-butyl-acetamido)-quinoxaline-2,3-dione (L), [Ln(N03)3L.H2O] (Ln=La, Nd, Eu, Gd, Tb, Er), have been prepared and characterized by elemental analysis, IR, UV-vis spectra and conductivity measurements. The fluorescence property of the europium complex in solid state and
Hartwig Wolburg et al.
Histochemistry and cell biology, 130(1), 127-140 (2008-03-15)
The olfactory ensheathing (glial) cells (OECs) have been identified to be useful candidate cells to support regeneration after being transplanted into injured fiber tracts of the central nervous system. We investigated by means of immunocytochemistry and freeze-fracturing the morphology and
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。
すべて表示