Merck
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
別名:
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y(NO3)3 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
383.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-802-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
51.8 °C
溶解性
2304 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI Key
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体