Merck
289183
Sigma-Aldrich
塩化ネオジム(III) 六水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Neodymium trichloride hexahydrate, trichloroneodymium hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NdCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
358.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
124 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Nd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Nd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
PCORICZHGNSNIZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Neodymium(III) chloride hexahydrate may be used as a source of Nd3+ ions, to be used to dope AgBr crystals, known to exhibit lasing effects.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289183-BULK:
289183-VAR:
289183-100G:
289183-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luminescence method for the study of Nd3+ ions diffusion in AgBr crystals.
Nagli L, et al.
Journal of Applied Physics, 85(4), 2114-2118 (1999)
Emilia Palo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(26), 7759-7766 (2018-06-15)
Aqueous solutions are the basis for most biomedical assays, but they quench the upconversion luminescence significantly. Surface modifications of upconverting nanoparticles are vital for shielding the obtained luminescence. Modifications also provide new possibilities for further use by introducing attaching sites
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.